Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 1 l
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11768653
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Acolchado
Doble
Individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
90 PCS
paquete de 90
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Certificaciones/conformidad Color del tapón unitSize
11768653 Acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo paquete de 90
11728643 Doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Rojo 90 PCS
11718653 Doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo 90 PCS
11709592 Doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Azul 90 PCS
11728653 Doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Blanco paquete de 90
11751756 Individual LDPE CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo 90 PCS
11738653 Individual LDPE CE N°1935/2004 Rojo 90 PCS
11758653 Individual LDPE CE N°1935/2004 Azul paquete de 90
11875953 Individual LDPE CE N°1935/2004 Azul paquete de 90
12892869 Individual LDPE CE N°1935/2004 Blanco paquete de 90
11748653 Acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Rojo 90 PCS
11749535 Acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Blanco paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11768653 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LC100013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.57€
    171.84€ / paquete de 90
    Ahorro 152.73€
    47% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 1L Gosselin™ se suministran con un tapón individual o doble o con tapón de rosca con relleno.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Disponibles estériles o asépticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Color Natural
Descripción Cuadrado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 95 x 76 x 185mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 58mm
Incluye Un tapón de rosca de HDPE rojo con acolchado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 95mm
N.° por paquete 90/cartón
Color de tornillo Rojo
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 76mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrado
Altura (métrico) 185 mm
Revestimiento del tapón Tresylene
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Acolchado