Learn More
Gosselin™ Espátulas en forma de L de inoculación
Código de producto. 11836191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cantidad por caja de cartón: 2000
Cantidad por caja de cartón: 6000
Pack de 1000
Subpaquetes de 5
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 1000
paquete de 5000
paquete de 6000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836191 Subpaquetes de 5 400 PCS
12908140 Pack de 1000 paquete de 1000
12642285 Pack de 1000 paquete de 5000
11821741 Cantidad por caja de cartón: 2000 400 PCS
12622265 Cantidad por caja de cartón: 6000 paquete de 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11836191 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor ETAR02
Cantidad Precio
1 89.80€ / paquete de 400
10 80.80€ / paquete de 400
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Para esparcir sobre la superficie de medios sólidos en aplicaciones microbiológicas. Las espátulas en forma de L de inoculación Gosselin™ están fabricados en poliestireno.
  • Extremo curvado
  • Estéril y desechable
  • Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color Blanco
Longitud (métrico) 148 mm
Cantidad Subpaquetes de 5
Forma Con forma de L
Material Poliestireno
Tipo de producto Espátula de inoculación
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para usos microbiológicos, industriales, ambientales y de productos lácteos