Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Código de producto. 11724644
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 ml
Altura (métrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Incluye:
10 mg/l de tiosulfato de sodio
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
60 mg/l de tiosulfato de sodio
Envase:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
100 PCS
77 PCS
paquete de 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Incluye Envase unitSize
11724644 500 ml 148 mm 120 mg/l de tiosulfato sódico A granel paquete de 100
11703114 500 ml 146 mm 20 mg/l de tiosulfato sódico A granel 100 PCS
11753104 500 ml 160 mm 20 mg/l de tiosulfato sódico A granel paquete de 100
11763104 500 ml 160 mm 10 mg/l de tiosulfato de sodio En envase individual 100 PCS
11727849 500 ml 160 mm 120 mg/l de tiosulfato sódico En envase individual 100 PCS
11783104 500 ml 148 mm 10 mg/l de tiosulfato de sodio A granel 100 PCS
11773104 500 ml 160 mm 60 mg/l de tiosulfato de sodio A granel paquete de 100
11793104 500 ml 148 mm 10 mg/l de tiosulfato de sodio En envase individual paquete de 100
11871731 500 ml 148 mm 120 mg/l de tiosulfato sódico En envase individual paquete de 100
11704945 1000 ml 182 mm 120 mg/l de tiosulfato sódico A granel 77 PCS
11720455 1000 mL 182 mm 20 mg/l de tiosulfato sódico A granel 77 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11724644 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor HFC51002
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Predosificados con tiosulfato de sodio, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua. Los frascos cuadrados de HDPE Gosselin™ se fabrican con HDPE translúcido con una superficie graduada.
  • Resistentes a roturas
  • Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
  • Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 29 mm
Incluye 120 mg/l de tiosulfato sódico
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 70 mm
Envase A granel
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 70 mm
Color del tapón Rojo
Graduaciones Sí
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Forma Cuadrado
Altura (métrico) 148 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Conector macho con bisagras de 29 mm rojo y transparente