Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Código de producto. 11793084
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Diámetro interior del cuello (métrico):
22 mm
28 mm
29 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
77 PCS
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Diámetro interior del cuello (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
11793084 Rojo 22 mm No estéril 100 PCS
11703094 Rojo 29 mm Estéril paquete de 100
11783084 Rojo 22 mm Estéril 100 PCS
11740485 Rojo 28 mm Estéril 77 PCS
11865953 Blanco 29 mm Estéril paquete de 100
11723293 Blanco 22 mm No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11793084 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor FC52006
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Predosificados con tiosulfato de sodio, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua. Los frascos cuadrados de HDPE Gosselin™ se fabrican con HDPE translúcido.
  • Resistentes a roturas
  • Con graduaciones moldeadas
  • Con tapón de rosca con junta moldeada o tapón con bisagras con reborde interior y anillo de seguridad
  • Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización despl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 22 mm
Incluye Tapón de rosca de LDPE rojo con junta moldeada
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 70 mm
Cantidad 100/cartón
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 70 mm
Color del tapón Rojo
Graduaciones Sí
Closure Included Sí
Altura (métrico) 157 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Forma Cuadrado
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137