Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 2 l
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Cuadrado |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 58mm |
| Incluye | Tapón rojo de 58 mm con acolchado, montado |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 109mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 96mm |
| Color del tapón | Rojo |
| Mostrar más |