Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
Código de producto. 11773054
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
210 PCS
paquete de 130
paquete de 210
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Certificaciones/conformidad Color del tapón unitSize
11773054 Tapón de rosca doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo 210 PCS
11719592 Tapón de rosca doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Azul paquete de 210
11703104 Tapón de rosca a prueba de manipulación Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Rojo paquete de 130
11763054 Tapón de rosca doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Rojo 210 PCS
11783054 Tapón de rosca individual LDPE CE N°1935/2004 Rojo 210 PCS
11753054 Tapón de rosca individual LDPE CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo paquete de 210
11848861 Tapón de rosca individual LDPE CE N°1935/2004, ISO 11137 Azul paquete de 210
11773293 Tapón de rosca doble Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Blanco paquete de 210
11793054 Tapón de rosca con acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo paquete de 210
11703064 Tapón de rosca con acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Rojo 210 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11773054 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LC25002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.22€
    296.82€ / paquete de 210
    Ahorro 22.40€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos de 250 ml cuadrados graduados de HDPE Gosselin™ se suministran con un tapón individual, doble o tapón de rosca a prueba de fugas.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Estériles o asépticos mediante radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Descripción Cuadrado
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 57 mm
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 57 mm
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 109 mm
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca doble
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Desechables Un solo uso