Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Código de producto. 11833350
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Esterilidad:
Estéril
Ionizado
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Tamaño de la unidad
11833350 Tapón de rosca doble No estéril paquete de 600
11830842 Tapón de rosca individual No estéril paquete de 600
11888010 Tapón de rosca doble Ionizado paquete de 600
12682175 Tapón de rosca con acolchado No estéril paquete de 600
12692155 Tapón de rosca con acolchado Estéril paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11833350 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LR50A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    438.94€ / paquete de 600
    Ahorro 251.06€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos de HDPE redondos Gosselin™ se suministran con un tapón de rosca con reborde interior o un tapón de rosca con relleno.
  • Resistentes a roturas
  • Calidad de los alimentos
  • Esterilizadas mediante ionización
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 36 mm
N.° por paquete A granel
Cantidad 600/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 36 mm
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Altura (métrico) 77 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 27 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca doble
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004