Learn More
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml
Código de producto. 11713094
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tresylene
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Tamaño de la unidad:
140 PCS
paquete de 140
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
11713094 Tapón de rosca doble Polietileno CE N°1935/2004 140 PCS
11743094 Tapón de rosca individual Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 140
11733094 Tapón de rosca doble Polietileno CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 140
11557862 Tapón de rosca individual Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 140 PCS
11753094 Tapón de rosca con acolchado Tresylene CE N°1935/2004 paquete de 140
11723094 Tapón de rosca con acolchado Tresylene CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11713094 Proveedor Gosselin N.º de proveedor LR50001
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE. Los frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml están disponibles con tapón individual, doble o tapón a prueba de fugas.
  • Frascos de un solo uso, HDPE, redondos y cuadrados de 50 ml a 2.500 ml
  • Disponibles con una selección de tres tapones diferentes: Cierre individual: tapón de rosca profunda y de color rojo Cierre doble: tapón de rosca de color rojo y sello de polietileno Tapón de rosca a prueba de fugas, color rojo, con sello de tresylene (solo tamaños de 100 a 1.000 ml)
  • Los frascos tienen montado un tapón de rosca y se disponen en cajas
  • Disponibles asépticos o esterilizados mediante radiación con certificado de esterilidad desplegable
  • Los frascos de 2.500 ml tienen tapones blancos
  • Solo para investigación, a menos que se indique lo contrario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 80mm
Cantidad 140/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 80 mm
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Altura (métrico) 136 mm
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca doble
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004