Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Descripción
- Cuello grande
- Resistentes a roturas
- Esterilizados o asépticos mediante irradiación
- Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 101 mm |
| Cantidad | 68/paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Anchura (métrico) | 101 mm |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 174 mm |
| Mostrar más |