Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Código de producto. 11778653
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
2000 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Tamaño de la unidad:
25 PCS
68 PCS
paquete de 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tipo de tapón Tamaño de la unidad
11778653 1000 ml No estéril Tapón de rosca doble 68 PCS
11713054 2000 ml No estéril Tapón de rosca doble 25 PCS
11567862 1000 ml No estéril Tapón de rosca individual paquete de 68
12314209 1000 ml Estéril Tapón de rosca individual paquete de 68
11577862 2000 ml No estéril Tapón de rosca individual 25 PCS
11788653 1000 ml Estéril Tapón de rosca doble 68 PCS
11723054 2000 ml Estéril Tapón de rosca doble 25 PCS
11798653 1000 ml No estéril Tapón de rosca con acolchado 68 PCS
11769865 1000 ml Estéril Tapón de rosca con acolchado paquete de 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11778653 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LR100001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    123.58€ / paquete de 68
    Ahorro 14.42€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos redondos de HDPE Gosselin™ se suministran con tapón de rosca con sello independiente o con tapón de rosca con relleno.
  • Cuello grande
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 101 mm
Cantidad 68/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 101 mm
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Altura (métrico) 174 mm
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca doble
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004