Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Código de producto. 11713054
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
2000 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Tamaño de la unidad:
25 PCS
68 PCS
paquete de 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tipo de tapón unitSize
11713054 2000 ml No estéril Tapón de rosca doble 25 PCS
11778653 1000 ml No estéril Tapón de rosca doble 68 PCS
11567862 1000 ml No estéril Tapón de rosca individual paquete de 68
12314209 1000 ml Estéril Tapón de rosca individual paquete de 68
11577862 2000 ml No estéril Tapón de rosca individual 25 PCS
11788653 1000 ml Estéril Tapón de rosca doble 68 PCS
11723054 2000 ml Estéril Tapón de rosca doble 25 PCS
11798653 1000 ml No estéril Tapón de rosca con acolchado 68 PCS
11769865 1000 ml Estéril Tapón de rosca con acolchado paquete de 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11713054 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LR200001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos redondos de HDPE Gosselin™ se suministran con tapón de rosca con sello independiente o con tapón de rosca con relleno.
  • Cuello grande
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 121mm
Cantidad 25/Paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 121mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 220 mm
Material del cierre Tresylene
Diámetro (métrico) 57 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca doble