Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados de 150 ml
Descripción
- Boca grande
- Resistentes a roturas
- Esterilizados o asépticos mediante irradiación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Color | Natural |
| Descripción | Cuadrado |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |