Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 100 ml
Descripción
- Cuello grande
- Resistentes a roturas
- Esterilizados o asépticos mediante irradiación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 51 mm |
| Cantidad | 335/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 51 mm |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Mostrar más |