Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de polipropileno con base plana
Código de producto. 12990371
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Color del tapón:
Blanco
No incluido
Rojo
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
paquete de 1600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Color del tapón unitSize
12990371 Estéril Blanco paquete de 1600
13483916 Estéril Rojo paquete de 1600
12327577 No estériles No incluido 2000 PCS
12910381 No estériles Blanco paquete de 1600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12990371 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para el uso en entornos clínicos, de productos lácteos, medioambientales, industriales y de microbiología. Los tubos de ensayo de polipropileno con base plana Gosselin™ se han fabricado con polipropileno transparente y natural.
  • Tubos para centrífuga
  • Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Cero
  • Contacto con los alimentos: la materia prima cumple con la normativa CE N°1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Blanco
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 7 mL
Longitud (métrico) 54 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Incluye Tapón de rosca
Envase Bolsa de 400
Cantidad Cartón de 1600
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 16,6 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo para centrífuga