Learn More
Gosselin™ Bolsas con bolsillo y cremallera
Código de producto. 11793254
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Longitud (métrico):
170 mm
220 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11793254 Natural 300 mm 1000 PCS
11713254 Azul 170 mm 1000 PCS
11723254 Natural 170 mm 1000 PCS
11743254 Natural 220 mm paquete de 1000
11887313 Amarillo 170 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11793254 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor SP808
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente opción de almacenamiento y transporte para muestras sólidas. Las bolsas con cremallera de bolsillo Gosselin™ no son estériles y se han fabricado con plástico de PE.
  • Sistema de cierre rápido
  • Bolsillo simple o doble
  • Disponibles en una gama de colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la recogida y transporte de tubos y muestras sólidas, industrias, productos lácteos
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Cantidad Cartón de 1000
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Grosor (métrico) 50 μm