Learn More
Gosselin™ Bolsas con bolsillo y cremallera
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Longitud (métrico):
170 mm
220 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Sistema de cierre rápido
- Bolsillo simple o doble
- Disponibles en una gama de colores
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan en la recogida y transporte de tubos y muestras sólidas |
| Material | Polietileno |
| Grosor (métrico) | 50 μm |
| Cantidad | Cartón de 2000 |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Anchura (métrico) | 160 mm |