Learn More
Corning™ Bolsas para autoclave impresas con el logotipo de riesgo biológico
Código de producto. 15547885
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
9 L
14 L
21 L
33 L
Anchura (métrico):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15547885 14 L 400 mm paquete de 100
15527885 3 L 255 mm paquete de 100
15537885 9 L 300 mm paquete de 100
15557885 21 L 400 mm paquete de 100
15567885 33 L 600 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15547885 Proveedor Corning™ N.º de proveedor SA1410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.29€
    41.99€ / paquete de 100
    Ahorro 4.30€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan para la eliminación de residuos contaminados en autoclave. Gosselin™ Las bolsas de autoclave impresas con el logotipo de riesgo biológico pueden soportar temperaturas de autoclave de hasta °134 C/273,2 °F.
  • Bolsas resistentes de polipropileno (PP)
  • Resistencia térmica de 134 °C
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
N.º por caja 500/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Altura (métrico) 600 mm
Capacidad (métrico) 14 L
Anchura (métrico) 400 mm
Grosor (métrico) 40 μm