Learn More
Corning™ Bolsas esterilizables en autoclave
Código de producto. 11840482
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
9 L
9 L
14 L
21 l
33 L
Material:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Anchura (métrico):
25,5 cm
25.5 cm
30 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Altura (métrico):
40 cm
50 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 450
paquete de 500
paquete de 750
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11840482 9 L Polipropileno 30 cm 50 cm 500 PCS
11830482 3 L Polipropileno 25,5 cm 40 cm paquete de 500
11763244 3 L Polietileno de alta densidad (HPDE) 25.5 cm 40 cm paquete de 1000
12672295 9 L Polietileno de alta densidad (HPDE) 30 cm 50 cm paquete de 750
11733244 9 L Polietileno de alta densidad (HPDE) 40 cm 60 cm paquete de 450
11723244 14 L Polipropileno 40 cm 60 cm 500 PCS
11743244 21 l Polietileno de alta densidad (HPDE) 40 cm 78 cm paquete de 500
11773244 33 L Polipropileno 60 cm 78 cm 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11840482 Proveedor Corning™ N.º de proveedor SA0901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    118.65€ / paquete de 500
    Ahorro 21.35€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para esterilizar en autoclave productos contaminados de forma segura
  • Bolsas resistentes de polipropileno (PP)
  • Resistencia térmica de 134 °C
  • Transparente
Información de órdenes
Las bolsas sin imprimir se envasan en cajas.Las bolsas impresas se envasan en rollos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 L
Color Natural
Altura (métrico) 50 cm
Cantidad 500/Paq.
Anchura (métrico) 30 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Anchura (imperial) 11,81 in
Grosor 40 μm
Altura (imperial) 19,68 in