Learn More
Corning™ Bolsas esterilizables en autoclave
Description
- Bolsas resistentes de polipropileno (PP)
- Resistencia térmica de 134 °C
- Transparente
Order Info
Las bolsas sin imprimir se envasan en cajas.Las bolsas impresas se envasan en rollos.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 14 L |
| Capacidad (imperial) | 3,69 gal |
| Color | Natural |
| Altura (métrico) | 60 cm |
| Cantidad | 500/Paq. |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Anchura (imperial) | 15,74 in |
| Grosor | 40 μm |
| Show More |