Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml
Descripción
- Tubo de polipropileno o poliestireno natural
- Capacidad nominal de 5 ml
- Montado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Longitud (métrico) | 74,5 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Envase | Bolsa de 500 |
| Cantidad | 2000/Paq. |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |