Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda de 3,5 ml
Código de producto. 12357537
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón con aletas
Tamaño de la unidad:
2500 PCS
3000 PCS
paquete de 2500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Esterilidad Tipo de tapón Tamaño de la unidad
12357537 Polipropileno No estériles No incluido paquete de 2500
11723304 Polipropileno Estéril Tapón con aletas paquete de 2500
11769402 Poliestireno No estériles No incluido 3000 PCS
11784026 Poliestireno Estéril Tapón con aletas 2500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12357537 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TL7502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.75€
    58.31€ / paquete de 2500
    Ahorro 22.44€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una gran resistencia a la centrifugación de hasta 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado. Los tubos de ensayo de base redonda de 3,5 ml Gosselin™ están disponibles en polipropileno o poliestireno.
  • Para el uso en el laboratorio
  • Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
  • Disponibles con o sin tapones
  • Compatibles con sistemas de automatización
  • Disponibles como estériles o no estériles (esterilidad proporcionada mediante tratamiento de haz de electrones a 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Color Natural
Capacidad (métrico) 3,5 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Envase Bolsa de 500
Cantidad Cartón de 2500
Con reborde No
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 11,8 mm
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de ensayo