Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de polipropileno de 15 ml con base cónica
Código de producto. 12318586
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12318586 15 ml 500 PCS
1 options
Código de producto. 12318586 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TC15A03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para el uso en entornos clínicos, de productos lácteos, medioambientales, industriales y de microbiología. Los tubos de ensayo de 15 ml de polipropileno con base cónica Gosselin™ se han fabricado con polipropileno transparente y natural.
  • Con graduaciones
  • Con zona de escritura
  • Con tapón de rosca a prueba de fugas
  • Centrifugación hasta 8000 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 118,5 mm
Capacidad (imperial) 0,51 oz
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 17,1 mm
Graduated Sí