Learn More
3M™ GoggleGear™ Gafas protectoras de la serie 3000, cubierta TPV, objetivo AF transparente Scotchgard™ , correa de tela premium
Código de producto. 31875400 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del bastidor:
TPV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del bastidor Tamaño de la unidad
31875400 TPV cada uno
1 options
Código de producto. 31875400 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100325023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    17.16€ / paquete de 1
    Ahorro 9.39€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La serie de gafas protectoras 3000 presenta un diseño de tamaño completo con lente envolvente para mejorar el campo de visión, y puente nariz ranurado para un ajuste más cómodo
  • 3M™ GoggleGear™ La serie Protectora Goggle 3000 presenta un diseño de tamaño completo con lente envolvente para mejorar el campo de visión y puente ranurado en la nariz para un ajuste más cómodo.
  • Elige entre modelos con recubrimiento antiniebla o 3M™ Scotchgard™ antiempaña.
  • El GoggleGear™ 3000 está disponible con ventilación indirecta para mejorar la circulación de aire y el rendimiento antiniebla, y es 3, protección contra gotas, 4, protección contra partículas grandes, y 6, protección contra corrientes de líquido, clasificación.
  • Incluye una correa ajustable de tela de poliéster, o una correa de neopreno ajustable fácil de limpiar, así como un diseño optimizado de la cubierta con ranuras para muchas gafas graduadas.
  • El modelo de lente de acetato cumple con el requisito de resistencia química de ISO la 16321, ayudando a proteger a los trabajadores de los riesgos químicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Revestimiento de lente Antivaho
Color Negro
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas anti-niebla
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor TPV
Protección UV Ninguno
Frame Type Cuadro completo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.