Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes
Descripción
- Adecuados para limpieza industrial, trabajos de mantenimiento, tratamientos de superficies industriales, lijado, desbroce y trabajos del sector maderero.
- Guante de doble inmersión de neopreno y látex para mayor flexibilidad y una resistencia química y mecánica superior.
- Interior de borra de algodón para hacerlos cómodos y fáciles de quitar y poner.
- Acabado con patrón de diamantes en relieve para un mejor agarre.
- El puño protege gran parte del antebrazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos irreversibles, normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 374-03 sobre riesgos químicos, CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/11/08/0456, número de declaración CE 0075/797/162/11/08/0456 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Área revestida | Mano |
| Material del manguito | Látex |
| Coating Material | Neopreno |
| Color | Azul, Amarillo |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Acabado exterior | Diamante |
| Material | Neopreno, Látex, Algodón |
| Tipo de producto | Guantes |
| Mostrar más |