Learn More
Honeywell Safety Products™ RU 530 Gloves
Descripción
- Diseño de tejido interlock de 100 % algodón para ofrecer rendimiento mecánico, comodidad y absorción del sudor.
- Adecuados para tareas delicadas de manipulación en entornos limpios.
- Puede usarse como guante interno.
- Corte industrial, base con dobladillo.
- Ambidiestros.
- Protección térmica moderada.
- El tejido ceñido proporciona sujeción, movilidad, comodidad y sensibilidad táctil y limita la penetración de la suciedad.
- Puño acanalado para una mayor comodidad y ajuste.
- El color claro favorece la higiene y la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría I ante riesgos menores, norma básica EN 420-03, CE Categoría PPE 1 |
| Estructura | Tejido de cadena |
| Estilo de corte | Industrial |
| Color | Blanco |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 7 |
| Temperature (Metric) Max | 50 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación delicada en entornos limpios. Automoción, restauración, alimentación, laboratorio, medicina, farmacia y servicios. |
| Incluye | Base con dobladillo |
| Mostrar más |