Learn More
Globe Scientific Pipetas de transferencia pequeñas
Código de producto. 31923590 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1.3 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31923590 1.3 mL paquete de 4000
1 options
Código de producto. 31923590 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 134010
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Viene con punta fina de 1,3 mL, Mini
  • Fabricado en polietileno de baja densidad
  • Disponible con una capacidad de 1,3 mL
  • 2 in (51 mm) de largo
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 1 mL
Diámetro exterior (métrico) 0.115 cm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 45
Cantidad 500/Cs.
Estilo de punta Fina
Volumen (métrico) 1.3 mL
Longitud (métrico) 5.1 cm
Tipo Pipeta de transferencia