Learn More
Globe Scientific Tapones de tubos de bujón con brida
Código de producto. 31922533 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño (métrico):
12 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 20000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño (métrico) Tamaño de la unidad
31922533 Transparente 13 mm paquete de 20000
31922885 Azul 12 mm paquete de 20000
31923400 Verde 12 mm paquete de 20000
31922259 Transparente 12 mm paquete de 20000
31923387 Transparente 16 mm paquete de 10000
31922537 Rojo 12 mm paquete de 20000
31922734 Amarillo 12 mm paquete de 20000
31922821 Amarillo 16 mm paquete de 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31922533 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 118240C
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan resistencia a fugas en tubos de ensayo, tubos de centrifugación y cubetas redondas
These flanged plug caps are designed for use with test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes. They feature two flexible flanges that create a secure, leak-resistant seal against the inside wall of the tube.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Size: 13 mm
  • Color: Clear
  • Dimensions: 11.35 mm ±0.14 (O.D. 11.5 mm, Height 17.1 mm ±0.3)
  • Packaging: 1000 per bag
Información de órdenes
1000/pk
Especificaciones
Tipo de producto Tapón hermético con brida
Material Polietileno
Color Transparente
Tamaño (imperial) 0,51 in
Tamaño (métrico) 13 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 mm