Learn More
Globe Scientific Tubos de ensayo de 13 x 75 mm
Product Code. 31922138 Shop All Globe Scientific Products
Change view
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Unit Size:
paquete de 4000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Unit Size
31922138 Polipropileno paquete de 4000
31923015 Poliestireno paquete de 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 31922138 Supplier Globe Scientific Supplier No. 110471
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Moldeado a partir de poliestireno de calidad premium para mayor claridad, o polipropileno para resistencia y estabilidad al impacto frente a ácidos, álcalis y disolventes comunes
  • Disponible en polipropileno y poliestireno
  • Tubos no graduados
  • Utilizado para aplicaciones de laboratorio
Tubos de poliestireno
Soportar 1500 rpm durante centrifugación
Tubos de polipropileno
Soportar 3000 rpm durante la centrifugación
Autoclavable y congelable
Specifications
Capacidad (métrico) 5 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Polipropileno
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo