Description
- Tubos de polipropileno con fondos redondeados sin borde
- Capacidad de 5 mL
- Tapas de broche de doble posición (no acopladas)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Tapa de broche de doble posición (sin acoplamiento) |
| Color | Natural |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| RCF máx. | 3,000 rpm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |