Descripción
Detecte e identifique escapes de gases rápidamente con el detector de fugas de gases Thermo Scientific™ GLD Pro. Diseñado específicamente para su uso con sistemas de GC, detecta pequeñas fugas de una gran variedad de gases de laboratorio. Este detector portátil y fácil de usar cuenta con alarmas visuales y sonoras, y utiliza una pantalla ligera LED para indicar la intensidad de la fuga. El detector de sonda pequeña está diseñado para alcanzar ubicaciones difíciles y reducidas.
- Interruptor de pulsación de encendido/apagado
- Botón de pulsación de función cero
- Apagado automático (cinco minutos)
- Batería recargable (hasta seis horas de funcionamiento)
- Maletín de almacenamiento duradero
- Soporte de sonda
- Un año de garantía
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | GC |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de cromatografía de gases |
| Descripción | Detector de fugas de gas GLD Pro |
| Tipo de producto | Detector de fugas de gases |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.