Learn More
R&L Enterprises™ Cortadores de vidrio
Código de producto. 13045983 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Zinc niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13045983 Zinc niquelado cada uno
1 options
Código de producto. 13045983
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un corte rápido y sencillo de tubos de vidrio en el laboratorio. Los cortadores de vidrio R&L Enterprises™ están fabricados con una aleación de cinc niquelado.
  • Acepta tubos con un diámetro de hasta 30 mm
  • Uso versátil en el laboratorio
Especificaciones
Tipo de producto Cortador de tubos de vidrio
Material Zinc niquelado
N.° por paquete 1 unidad