Learn More
Fisherbrand™ Vial Shell de vidrio
Código de producto. 11556064 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,4 ml
< 2,3/ml
5,5 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Altura (métrico):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11556064 5,5 ml Transparente 44,6 mm paquete de 100
11566064 5,5 ml Ámbar 44,6 mm paquete de 100
11501374 1,4 ml Transparente 40 mm paquete de 100
11511374 1,4 ml Ámbar 40 mm paquete de 100
11595884 < 2,3/ml Transparente 31,5 mm paquete de 100
12960861 < 2,3/ml Ámbar 31,5 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11556064
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendado para HPLC.
  • Recomendado para HPLC
  • Los viales con ampolla y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un kit 2 en 1.
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
  • Nota: La tapa/tapón (ND15) no está incluido; se vende por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14,65 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5,5 ml
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Estilo de cuello Vial Shell
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 4 ml
Estilo de la base Fondo plano
Tipo de tapón Tapa/Tapón ND15 (no incluido; se vende por separado)
Cantidad 100
Marking Spot No
Altura (métrico) 44,6 mm
Tipo de producto 1ª clase hidrolítica