Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 8-425, boca pequeña
Código de producto. 11595874 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Base cónica
Fondo plano
Marking Spot:
No
Sí
Volumen de trabajo (métrico):
1 ml
1,5 ml
1,65 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Estilo de la base Marking Spot Volumen de trabajo (métrico) Tamaño de la unidad
11595874 Ámbar Fondo plano Sí 1,5 ml paquete de 100
11515884 Transparente Base cónica No 1 ml paquete de 100
11565874 Transparente Fondo plano No 1,5 ml paquete de 100
10560053 Ámbar Fondo plano No 1,5 ml paquete de 100
11525884 Transparente Fondo plano Sí 1,65 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11595874
Cantidad Precio
1 149.00€ / paquete de 100
10 134.10€ / paquete de 100
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Viales estándar para GC y HPLC.
  • Viales estándar para GC y HPLC
  • Especialmente adecuado para instrumentos VWR (Merck™)/Hitachi.
  • Amplia gama de microinsertos
  • Viales y sellos también disponibles como KIT 2 en 1
  • La pequeña abertura requiere microinsertos con un diámetro de 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <110 µl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND8
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm