Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestras con cuello de rosca de vidrio
Código de producto. 15394779 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 mL
14 ml
21 ml
28 ml
Tamaño del tapón:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modelo:
Achaparrado
Forma alargada
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 190
paquete de 231
paquete de 264
paquete de 399
paquete de 666
paquete de 882
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño del tapón Modelo Tamaño de la unidad
15394779 7 ml 15 mm Forma alargada paquete de 399
15364779 28 ml 28 mm Achaparrado paquete de 140
15304789 10,5 mL 15 mm Forma alargada paquete de 399
15354779 14 ml 22 mm Achaparrado paquete de 190
15314789 14 ml 18 mm Forma alargada paquete de 264
15324789 21 ml 18 mm Forma alargada paquete de 231
15344779 7 ml 18 mm Achaparrado paquete de 264
15374779 1,75 ml 10 mm Forma alargada paquete de 882
15384779 3,5 ml 10 mm Forma alargada paquete de 666
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15394779
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacene muestras de manera segura con viales de vidrio con perfil bajo o achaparrado. Los viales de muestras con cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Los tapones de rosca de polipropileno Fisherbrand™ se venden por separado.
  • Fabricados con vidrio neutral de tipo 1B transparente
  • Opciones de forma alta y baja con tamaños de cuello estándar
  • 1 dram equivale a aproximadamente 3,55 ml (o 0,125 fl. oz.)
  • Adecuado para medios, diagnóstico, almacenamiento, pantalla y aplicaciones de recolección de muestras
  • Los tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ se venden por separado
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio neutro (tipo IB)
Volumen (métrico) 7 ml
Modelo Forma alargada
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 15 mm
Altura (métrico) 58 mm