Learn More
Gravis Frascos de vidrio de cuello ancho
Descripción
- Cuello ancho R3/48
- Tapa no incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | De cristal |
| ID de cuello (métrico) | R3/48 |
| Cantidad | 42 Paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | No |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |