Learn More
Heathrow Scientific™ Pipeteador manual RF1000™
Código de producto. 11821920 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11821920 1 a 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11821920 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS1000RFU
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Llene pipetas con una mano. RF1000™ El llenador de pipetas manual proporciona una opción económica para entornos menos que ideales. Se puede utilizar con gran variedad de tamaños y marcas de pipetas, y no necesita filtros de repuesto personalizados. Cuenta con una boquilla de polipropileno esterilizable en autoclave.
Fácil de usar para un control preciso de la dosificación y aspiración.
  • Ligero, con diseño exclusivo para operación con una sola mano y listo para usar.
  • Simplemente coloque el interruptor de control y apriete la bombilla principal.
  • El botón de control se empuja hacia adelante para aspirar y se tira hacia atrás para dispensar.
  • Presione la pera de soplado para expulsar cualquier líquido que quede en la pipeta.
Económico y adaptable.
  • El adaptador de pipeta de silicona cónico se adapta a pipetas graduadas o volumétricas de vidrio o plástico.
  • Se puede utilizar con muchas marcas de pipetas y volúmenes que van desde 1 mL a 100 mL.
  • Acepta 0,45 común y fácilmente disponible μmetro Whatman filtros de repuesto.
Ideal para muchos entornos y aplicaciones.
  • Para trabajos de campo, prácticas de clase, trabajos de banco o de gabinete.
  • Entornos de prueba en los que el frío, el calor, la humedad o el entorno sucio podrían afectar a rellenos mecánicos más costosos.
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipeta
Tipo de agarre Pera
Material Polipropileno
Modelo RF1000 Controlador de pipeta
Número de canales 1
Tamaño de poro 0,45 μmetros
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeteador
Volumen (métrico) 1 a 100 ml
Tipo de filtro Whatman Filtrar
Para utilizar con (equipo) Pipetas de 1 ml a 100 ml, de vidrio o plástico, graduadas o volumétricas
Incluye Filtro reemplazable de 0,45 μm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 45 x 120 mm
Fit for Purpose Certificado de calidad