Descripción
- Una única sonda para la medición de 2 parámetros de pH y temperatura
- Sensor Pt1000 compatible con medidores de pH
- Electrodo de gel con cuerpo de epoxi anti impactos y cabezal protegido para el trabajo sobre el terreno
- Líquido de electrodo de vidrio de electrolito de laboratorio
- Se suministra con cable BNC o con un conector DIN de 1 m para pH y 2 conectores tipo banana de 4 mm para temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | 13 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 80 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Laboratorio |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?