Learn More
Fisherbrand™ Pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 11546963 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
270 mm
Tipo:
Pipeta Pasteur con tapón de algodón
Pipeta Pasteur desconectada
Estilo de punta:
Punta cerrada
Punta estándar
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo Estilo de punta Tamaño de la unidad
11546963 150 mm Pipeta Pasteur desconectada Punta estándar paquete de 1000
11506973 150 mm Pipeta Pasteur con tapón de algodón Punta estándar paquete de 1000
11566963 230 mm Pipeta Pasteur desconectada Punta estándar 1000 PCS
11765098 230 mm Pipeta Pasteur con tapón de algodón Punta estándar paquete de 1000
11755108 270 mm Pipeta Pasteur desconectada Punta estándar paquete de 1000
11795098 270 mm Pipeta Pasteur con tapón de algodón Punta estándar paquete de 1000
11775098 230 mm Pipeta Pasteur desconectada Punta cerrada paquete de 1000
11785098 230 mm Pipeta Pasteur con tapón de algodón Punta cerrada paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11546963
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico se ha diseñado para un solo uso en laboratorios microbiológicos y serológicos.
  • Las pipetas Pasteur fabricadas con vidrio sódico-cálcico son una buena alternativa a las pipetas de plástico
  • Conforme a ISO 7712
  • Pipetas Pasteur con punta fina alargada o corta (150 mm, 230 mm y 270 mm)
  • Pipetas Pasteur con y sin tapón de algodón
  • El volumen de llenado es de aprox. 2 ml
  • Ideal para su uso con pipetas Fisherbrand
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio, líquidos de pipeteo, dosificación gota a gota de líquidos y reactivos, distribución de cantidades de líquidos calentados
Cantidad 1000/paq.
Estilo de punta Punta estándar
Volumen (imperial) 0,07 oz
Volumen (métrico) 2 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur desconectada
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Pipetas