Learn More
Hirschmann™ Pipetas Pasteur
Código de producto. 10400201
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10400201 230 mm paquete de 1000
10044440 150 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10400201 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9260101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para transferir muestras a recipientes para muestras y para el recuento de gotas. Las pipetas Pasteur Hirschmann Instruments™ están disponibles en formato largo o corto.
  • Conforme a ISO 7712
  • Sin tapón de algodón
  • Con punta fina extendida
Especificaciones
Enchufe del aspirador Algodón
Certificaciones/conformidad ISO 7712
Material De vidrio
Incluye Extremo finamente afilado y conector de algodón
Longitud de la punta (métrico) 100 mm
Cantidad 1000/Paq.
Estilo de parte superior Diseño fino
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo Pipeta Pasteur