Learn More
Hirschmann™ Pipetas Pasteur
Código de producto. 10044440
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10044440 150 mm 1000 PCS
10400201 230 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10044440 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9250101
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para transferir muestras a recipientes para muestras y para el recuento de gotas. Las pipetas Pasteur Hirschmann Instruments™ están disponibles en formato largo o corto.
  • Conforme a ISO 7712
  • Sin tapón de algodón
  • Con punta fina extendida
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7712
Material De vidrio
Incluye Extremo finamente afilado
Longitud de la punta (métrico) 40 mm
Cantidad 1000/Paq.
Estilo de parte superior Diseño fino
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur