Learn More
Rogo Sampaic™ Portaobjetos de vidrio
Código de producto. 11864782
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de esquina:
Margen mate
Sin bordes
Tamaño de la unidad:
50 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de esquina unitSize
11864782 Sin bordes 50 PCS
11874782 Margen mate 50 PCS
11854782 Sin bordes 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11864782 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor BPB017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.01€
    2.26€ / paquete de 50
    Ahorro 10.75€
    82% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contienen muestras para la observación con un microscopio. Rogo Sampaic™ Los portaobjetos de vidrio para microscopio están fabricados con vidrio sódico-cálcico y están disponibles con o sin margen esmerilado.
  • Disponible con bordes esmerilados o sin procesar
  • Dimensiones: aprox. 76 x 26 mm
  • Se suministran en paquetes de 50
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges 90 ° o ribete natural
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 1,1 mm
Recubrimiento Pulido
Estilo de esquina Sin bordes
Cantidad 50/Paq.