Descripción
- Un anillo de vertido sin goteo y una tapa de rosca de polipropileno (PP) autoclavable permiten la esterilización de medios y reactivos.
- Las botellas de medios Globe Glass™ están disponibles en tamaños de 50 mL a 10000 mL.
- ASTM E438, Tipo I, Clase A, Borosilicato 3.3 Vidrio
- Tapa de rosca de polipropileno (PP) GL32 en tamaño 50 mL
- Tapones de rosca de polipropileno (PP) GL45 en tamaños de 100 mL a 10 L
- Anillo de vertido para transferencia de líquidos sin goteo
- Alta resistencia a los productos químicos
- Graduaciones métricas de doble escala
- Impresión duradera con esmalte blanco
- Gran área de escritura blanca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | De rosca |
| Tamaño del tapón | GL45 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
| Mostrar más |