Learn More
Globe Scientific Botellas de vidrio para medios
Código de producto. 31923917 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31923917 5 L cada uno
31923132 50 mL paquete de 10
31921733 100 mL paquete de 10
31921963 250 mL paquete de 10
31922064 500 mL paquete de 10
31923921 1 L paquete de 10
31921501 2 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31923917 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 8105000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las botellas de medios Globe Glass™ están diseñadas con una boca ancha para facilitar el llenado, dispensación y pipeteo.
  • Un anillo de vertido sin goteo y una tapa de rosca de polipropileno (PP) autoclavable permiten la esterilización de medios y reactivos.
  • Las botellas de medios Globe Glass™ están disponibles en tamaños de 50 mL a 10000 mL.
  • ASTM E438, Tipo I, Clase A, Borosilicato 3.3 Vidrio
  • Tapa de rosca de polipropileno (PP) GL32 en tamaño 50 mL
  • Tapones de rosca de polipropileno (PP) GL45 en tamaños de 100 mL a 10 L
  • Anillo de vertido para transferencia de líquidos sin goteo
  • Alta resistencia a los productos químicos
  • Graduaciones métricas de doble escala
  • Impresión duradera con esmalte blanco
  • Gran área de escritura blanca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Color Transparente
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca De rosca
Tamaño del tapón GL45
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 169,07 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo