Learn More
Beschreibung
- Un anillo de vertido sin goteo y una tapa de rosca de polipropileno (PP) autoclavable permiten la esterilización de medios y reactivos.
- Las botellas de medios Globe Glass™ están disponibles en tamaños de 50 mL a 10000 mL.
- ASTM E438, Tipo I, Clase A, Borosilicato 3.3 Vidrio
- Tapa de rosca de polipropileno (PP) GL32 en tamaño 50 mL
- Tapones de rosca de polipropileno (PP) GL45 en tamaños de 100 mL a 10 L
- Anillo de vertido para transferencia de líquidos sin goteo
- Alta resistencia a los productos químicos
- Graduaciones métricas de doble escala
- Impresión duradera con esmalte blanco
- Gran área de escritura blanca
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | De rosca |
| Tamaño del tapón | GL45 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?