Learn More
Hirschmann™ Insertos de vidrio
Descripción
- Cerrado en la parte inferior
- Químicamente inertes
- Tapas de silicona, PP o PTFE disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para placas de polipropileno |
| Material | Vidrio |
| N.° por paquete | Paquete de 96 |
| Cantidad | 96/paq. |