Learn More
Alla France™ Hidrómetro de vidrio
Description
- Hidrómetros de uso general
- Serie de 100 g/ml
- Escala de densidad (g/ml)
- Lectura bajo el menisco
- Sin certificado
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Exactitud | ±0,002 g/ml |
| Incrementos | 0.001 g/mL |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,000 a 1,100 g/ml |