Learn More
Alla France™ Hidrómetro de vidrio
Código de producto. 11713193
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,800 a 0,900 g/ml
De 1,000 a 1,100 g/ml
De 1,100 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,300 g/ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Tamaño de la unidad
11713193 De 1,200 a 1,300 g/ml 1 PCS
11793183 De 1,000 a 1,100 g/ml 1 PCS
11703193 De 1,100 a 1,200 g/ml 1 PCS
11773183 De 0,800 a 0,900 g/ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11713193 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3010FG120/20qp
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.51€
    46.55€ / paquete de 1
    Ahorro 41.96€
    47% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos hidrómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de vidrio Alla France™ presentan una referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
  • Hidrómetros de uso general
  • Serie de 100 g/ml
  • Escala de densidad (g/ml)
  • Lectura bajo el menisco
  • Sin certificado
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud ±0,002 g/ml
Longitud (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Intervalo de gravedad específica De 1,200 a 1,300 g/ml