Learn More
Merck Embudo de vidrio para filtración en vacío
Código de producto. 15869512
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
1 l
Descripción:
De PTFE acolchado
Tapón de vidrio esmerilado
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción Tamaño de la unidad
15869512 300 mL Tapón de vidrio esmerilado cada uno
15884156 1 l Tapón de vidrio esmerilado cada uno
15885654 300 mL De PTFE acolchado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15869512 Proveedor Merck N.º de proveedor XX1014704
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Producto accesorio de filtración en vacío de vidrio MilliporeEstos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorios para los kits de soporte de filtro de vidrio clásicos de Millipore de 47 mm, los kits de soporte de filtro de vidrio Millipore de 47 mm y el kit MilliSolve de Millipore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 47 mm
Capacidad (métrico) 300 mL
Material Vidrio de borosilicato
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Descripción Tapón de vidrio esmerilado