Learn More
Fisherbrand™ Filtro de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado
Código de producto. 11952148 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 ml
80 ml
80 ml
125 ml
125 ml
500 ml
Porosidad:
3
4
Diámetro del disco (métrico):
30 mm
40mm
40 mm
65mm
65 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Porosidad Diámetro del disco (métrico) unitSize
11952148 125 ml 4 65 mm cada uno
11942148 125 ml 3 65mm cada uno
11912148 35 ml 4 30 mm cada uno
11902148 35 ml 3 30 mm cada uno
11962148 500 ml 3 95 mm cada uno
11922148 80 ml 3 40mm cada uno
11932148 80 ml 4 40 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11952148
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Fisherbrand™ Los filtros de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado precipitan con un tamaño de poro que μvaría entre 16 y 40 µm y entre μ10 y 14 µm respectivamente.
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible en una amplia variedad de capacidades. Fisherbrand™ Filtro de embudo de vidrio con disco de vidrio sinterizado que filtra precipitados de medios con tamaños de poro desde 16 - 40 μm a 10 - 14 μ
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Filtros de embudo fabricados en vidrio sinterizado.
  • Filtra precipitados de medios con porosidad de grado 3 y 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del disco (métrico) 65 mm
Incluye Disco de vidrio sinterizado
Porosidad 4
Tipo de producto Embudo de filtro