Learn More
Fisherbrand™ Barra agitadora recubierta de vidrio
Código de producto. 11547792 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
6mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
5mm
5 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11547792 12 mm 5 mm paquete de 5
11878922 6mm 5mm paquete de 10
11537792 6mm 5mm paquete de 5
11838902 25 mm 6 mm paquete de 10
11567792 25 mm 6 mm paquete de 5
11848902 45 mm 8 mm paquete de 5
11858902 60 mm 8 mm paquete de 5
11828902 12 mm 5 mm paquete de 10
11557792 19 mm 5 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11547792
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilícelo con medios muy abrasivos que puedan erosionar el PTFE. La barra de agitación magnética con revestimiento de vidrio es cilíndrica para una amplia variedad de usos.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Utilícelo con medios muy abrasivos que puedan erosionar el PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Transparente
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 5 mm
Longitud (métrico) 12 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Cilindro